Learn More
Catalpol, Thermo Scientific™
Code produit. 17565565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. Quantité unitSize
17565565 250 mg 250mg
1 options
Code produit. 17565565
Marque: Thermo Scientific Acros 468942500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Catalpol
CAS 2415-24-9
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C15 H22 O10
Poids de la formule 207
Numéro MDL MFCD11111524
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à marron clair
Pureté ≥ 95%
Clé InChI LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 362.33