Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure de pompe pour catalyseur
Code produit. 15420943 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1.6 mm
3.2 mm
Matériau:
Silicone (catalyse platine)
Tygon E-Food (B-44-4X)
Conditionnement:
15m
Code produit. 15420943
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçue spécialement pour la manipulation de produits alimentaires. Tubulure de pompe Cole-Parmer™ Catalyst Tygon E-Food compatible avec les pompes pour catalyseurs FH100 et FH100D.
Conçu pour une utilisation avec les pompes pour catalyseurs FH100, FH100D, FH100X et FH100DX. La tubulure de pompe pour catalyseur Cole-Parmer™ est disponible en quatre formulations de 15 mètres de longueur.
  • Tubulure pour pompe transparente
  • Pour les pompes des catalyseurs FH100, FH100D, FH100X et FH100DX
  • Quatre formulations disponibles pour couvrir la plupart des applications compatibles avec les produits chimiques
  • Pour simplifier les choix, du silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée sont proposés.
  • Longueur standard de 15 mètres
  • Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse
  • Les modèles FH100 et FH100D nécessitent une tubulure avec une paroi de 1,6 mm d’épaisseur
  • Les modèles FH100X et FH100DX nécessitent une tubulure avec une paroi de 2,4 mm d’épaisseur
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1.6┬ámm
Matériau Tygon E-Food (B-44-4X)
Longueur totale (métrique) 15┬ám
Épaisseur (métrique) 1.6┬ámm
À utiliser avec Mod├¿les de pompes ├á catalyseur┬á: FH100, FH100D, FH100X et FH100DX
Couleur Transparents
Type de produit Tubulure spiralée à catalyseur pour pompes FH100, FH100D, FH100X et FH100DX