Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure de pompe pour catalyseur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1.6 mm
3.2 mm
Matériau:
Silicone (catalyse platine)
Tygon E-Food (B-44-4X)
Conditionnement:
15m
Description
Conçu pour une utilisation avec les pompes pour catalyseurs FH100, FH100D, FH100X et FH100DX. La tubulure de pompe pour catalyseur Cole-Parmer™ est disponible en quatre formulations de 15 mètres de longueur.
- Tubulure pour pompe transparente
- Pour les pompes des catalyseurs FH100, FH100D, FH100X et FH100DX
- Quatre formulations disponibles pour couvrir la plupart des applications compatibles avec les produits chimiques
- Pour simplifier les choix, du silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée sont proposés.
- Longueur standard de 15 mètres
- Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse
- Les modèles FH100 et FH100D nécessitent une tubulure avec une paroi de 1,6 mm d’épaisseur
- Les modèles FH100X et FH100DX nécessitent une tubulure avec une paroi de 2,4 mm d’épaisseur
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1.6┬ámm |
| Matériau | Tygon E-Food (B-44-4X) |
| Longueur totale (métrique) | 15┬ám |
| Épaisseur (métrique) | 1.6┬ámm |
| À utiliser avec | Mod├¿les de pompes ├á catalyseur┬á: FH100, FH100D, FH100X et FH100DX |
| Couleur | Transparents |
| Type de produit | Tubulure spiralée à catalyseur pour pompes FH100, FH100D, FH100X et FH100DX |