Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Catapult 1000
Conçues pour des applications de pesée vétérinaire, d’expédition générale et d’autres pesées de matières sèches. Les balances de paillasse compacte Ohaus™ Catapult 1000 sont une option économique pour les applications dans lesquelles la portabilité et des résultats précis sont requis.
161.32€
Spécification
Autonomie de la batterie | 300 heures |
---|---|
Type de batterie | Alcaline |
Étalonnage | Externe numérique |
Certifications/Conformité | 2002/96/CE |
Structure | Boîtier et bac en plastique ABS, bac en acier inoxydable en option |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11852691
|
Ohaus™
71210147 |
20 kg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11862691
|
Ohaus™
71210148 |
75 kg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Écran à cristaux liquides (LCD)
- Adaptateur secteur (inclus) ou 3 piles C (LR 14 - vendues séparément)
- Boîtier et plateforme ABS, plateforme en acier inox (accessoire vendu séparément), poignée de transport
- Taille réduite, conception compacte
Spécification
300 heures | |
Externe numérique | |
Boîtier et bac en plastique ABS, bac en acier inoxydable en option | |
Mécanique | |
5°C à 40°C | |
kg | |
266 x 304 x 60 mm | |
280 mm | |
316 mm | |
1,5 kg |
Alcaline | |
2002/96/CE | |
LCD | |
≤2°s. | |
Balance de paillasse compacte Catapult™ 1000 | |
280 x 316 mm | |
266 mm | |
304 mm | |
60 mm | |
AC |