Learn More
Ohaus™ Balance Catapult™ 1000
Code produit. 11842691 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
9 kg
Code produit. 11842691
Marque: Ohaus™ 71210146
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Balance économique et compacte pour des applications d’expédition, de pesée vétérinaire et d’autres pesées de matières sèches.
  • Échelle compacte idéale pour les applications générales d’expédition, de pesée vétérinaire et d’autres pesées de matières sèches dans lesquelles la portabilité et des résultats précis sont requis, à un prix économique.
  • Balance ultra-portative
    • Légère, fonctionne sur piles, poignées intégrées
  • Extrêmement durable
    • Protection antisurcharge très élevée
  • La plus grande valeur dans sa catégorie
    • Livrée avec mode de pesée dynamique, arrêt automatique, piles ou alimentation secteur et durabilité inégalée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 300 heures d’utilisation avec piles jetables
Type de connexion Non applicable
Structure Boîtier et plateforme ABS, plateforme en acier inox (accessoire vendu séparément), poignée de transport
Capacité 9 kg
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,005000 kg
Comprend Adaptateur secteur
Matériau Boîtier et bac en plastique ABS, bac en acier inox en option
Modèle C11P9
Dimensions (L x l) 316,00 x 280,00 mm
Dimensions (L x l x H) 316,00 x 316,00 x 60,000 mm
Longueur (impériale) 12,40 in
Longueur (métrique) 316,00 mm
Longueur (métrique) du bac 280 mm
Largeur (impériale) 12,40 in
Largeur (métrique) 316,00 mm
Largeur (métrique) du bac 316 mm
Hauteur (impériale) 2,40 in
Hauteur (métrique) 60,000 mm
Profondeur (impériale) 12,40 in
Profondeur (métrique) 316,00 mm
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato