missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Catechin gallate, MedChemExpress

Code produit. 16411388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16411388

Marque: Medchem Express HYN0356

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress (-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.

(-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.

Spécification

Nom chimique ou matériau (-)-Catechin gallate
CAS 130405-40-2
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H18O10
Quantité 5 mg
Synonyme (-)-Catechin 3-gallate (-)-Catechin 3-O-gallate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (226.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 442.37
Poids de la formule 442.37
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis