Learn More
(-)-Catechin gallate, MedChemExpress
Code produit. 16418958
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16418958
Marque: Medchem Express HYN0356
MedChemExpress (-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.
(-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Catechin gallate
CAS 130405-40-2
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H18O10
Quantité 10 mg
Synonyme (-)-Catechin 3-gallate (-)-Catechin 3-O-gallate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (226.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 442.37
Poids de la formule 442.37
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.