Learn More
Acide catéchol-O, O-diacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381417
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11381417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01843.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5411-14-3 | C10H10O6 | 226.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5411-14-3
Formule moléculaire C10H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 226.184
Numéro MDL MFCD00014353
Clé InChI PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-phenylenedioxydiacetic acid, o-phenylenedioxydiacetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy diacetic acid, catechol-o,o-diacetic acid, 2-2-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy bisacetic acid, 2-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, 2,2'-benzene-1,2-diylbis oxy diacetic acid, acmc-1alcz, catechol-o,o'-diacetic acid
CID PubChem 79427
Nom IUPAC acide 2-[2-(carboxyméthoxy)phénoxy]acétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Catechol-O,O-diacetic acid
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 10 g
Beilstein 2057228
Poids de la formule 226.18
Pourcentage de pureté 97%