Learn More
Acide catéchol-O, O-diacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Catechol-O,O-diacetic acid |
| Point de fusion | 177°C to 181°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2057228 |
| Poids de la formule | 226.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |