Learn More
CatecholsulfonpHthalein, pur, indicateur de métaux, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Spécification
Spécification
| CAS | 115-41-3 |
| Formule moléculaire | C19H14O7S |
| Numéro MDL | 5868 |
| Poids de la formule | 386.36g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |