Learn More
R&D Systems™ Cathepsin L Recombinant Protein Antigen
Code produit 18601095 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601095 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601095 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP321333PEP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.44€
    333.90€ / 100µL
    Économisez 86.54€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 1514
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 21 kDa
Quantité 100 μl
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP
Symbole de gène(s) CTSL
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21333. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Catégorie de recherche Cancer, Cellular Markers
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine Cathepsin L