Learn More
CB-7921220, MedChemExpress
Code produit. 16483618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16483618
Marque: Medchem Express HY101862
MedChemExpress CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau CB-7921220
CAS 115453-99-1
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H12N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (208.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(/C=C/C2=CC=C(N)C=C2)=CC=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.