Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CB
GREENER_CHOICE
Code produit. 16624183 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle:
CB260-230 V
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16624183
Marque: BINDER™ 90400149
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Incubateurs à CO2 avec stérilisation à air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur
  • L’incubateur à CO2 BINDER™ série CB est le produit par excellence parmi les incubateurs à CO2.
  • Il convient à toutes les applications d’incubation sensibles et assure une croissance cellulaire optimale.
  • Un incubateur à CO2 BINDER™ série CB peut effectuer des expériences de culture complexes ainsi que des conditions d’environnement spécifiques.
  • Plage de températures : de 4°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
  • Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
  • Plage de régulation du CO2 : 0 à 20 % vol. CO2
  • Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
  • Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
  • Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
  • Système de diagnostic automatique du CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
  • Système DuoDoor™ : la porte de l’unité et la porte en verre peuvent être ouvertes à l’aide d’une seule poignée
  • Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
  • Poignée de porte verrouillable
  • Clayettes perforées, acier inoxydable
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Contact d’alarme à tension nulle
  • Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
Spécification
Description L’incubateur à CO2 BINDER™ série CB est le produit par excellence parmi les incubateurs à CO2. Il convient à toutes les applications d’incubation sensibles et assure une croissance cellulaire optimale. Un incubateur à CO2 BINDER™ série CB peut effectuer des expériences de culture complexes ainsi que des conditions d’environnement spécifiques.
Capacité (métrique) 267 l
Plage de températures (métrique) 4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C
Affichage LCD
Modèle CB260-230 V-F
Dimensions (P x l x H) intérieures 620 x 575 x 750 mm
Dimensions (L x l x H) 740 x 785 x 1020 mm
Poids (métrique) 125 kg
Tension 200/230 V
Ampérage 10 A
Fréquence 50/60 Hz