missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CBA
GREENER_CHOICE

Code produit. p-7161609
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18719826

Marque: Tocris Bioscience™ 6724/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Selective TRPM4 blocker

CBA is a selective TRPM4 blocker (IC50 = 1.5 μM). Exhibits no significant activity against TRPM5, TRPM7, TRPM8, TRPV1, TRPV3, TRPV6 and a range of other ion channels and receptors. Displays neuroprotective effects against glutamate-induced neurodegeneration in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid
CAS 351424-20-9
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C15H11Cl2NO4
Poids de la formule 340.16
Pureté 98%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis