Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant CC-315
Click to view available options
Hauteur (métrique):
433 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur Pilot ONE avec technologie Plug and Play
- Contrôle précis de la température
- Navigation sur écran tactile de 5,7 po, dans des menus confortables
- Protection contre les surchauffes et les niveaux bas
- Classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
- Pompe aspirante / foulante puissante
- Programmateur avec fonctions de calendrier et d’horloge
- Étalonnage en 5 points
- Connexion du capteur Pt100
- Bain à circulation chauffant
- Plage de températures : 28°C à 300°C
- Capacité de chauffage convertible : 3,0-3,5 kW
- Pression de pompe max. : 25 L/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 18,5 L/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe de sécurité III/FL (DIN 12876) |
| Gamme de températures | de 28°C à 300°C |
| Type | Bain à circulation chauffant |
| Capacité de chauffage | 3-3,5 kW |
| Modèle | CC-315 B |
| Stabilité de la température | ±0,02°C |
| Largeur (métrique) | 335 mm |
| Hauteur (métrique) | 433 mm |
| Tension | 220/240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |