Learn More
HUBER Bain et thermostat à circulation chauffant réfrigéré CC505
Click to view available options
Hauteur (métrique):
764 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
CC-505 avec contrôleur “Pilot ONE”
- Bain à cryothermostat réfrigéré
- Plage de températures : -50°C à 200°C
- Capacité de refroidissement (20°C) : 1,2kW
- Capacité de refroidissement (0°C) : 1kW
- Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,15kW
- Capacité de chauffage : 1,3 à 1,6 kW
- Pression de pompe max. : 25 l/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 18,5 l/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Alimentation : 220 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Spécification
Spécification
| Puissance de refroidissement | 100°C à 1,2 kW, 20°C à 1,2 kW, 0°C à 1°CkW, à 20°C à 0,6°CkW, à 40°C (à 0,15 kW) |
| Type de pompe | Circulation |
| Gamme de températures | de -50°C à +200°C |
| Affichage | TFT |
| Caractéristiques | Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel. |
| Capacité de chauffage | 1,3 - 1,6 kW |
| Modèle | CC-505 |
| Capacité de la pompe | 25 L/min, pression 0,7 bar, 18,5 L/min, aspiration 0,4 bar |
| Classe de sécurité | 3/FL |
| Stabilité de la température | ±0,02°C |
| Afficher plus |