Learn More
HUBER Bain chauffant / réfrigéré CC-K6
Code produit. 13361689
Click to view available options
Hauteur (métrique):
546 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13361689
Marque: HUBER 2008.0005.01
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une solution économique pour contrôler la température des objets directement dans le bain thermostatique. Les unités sont adaptées à plusieurs tâches de chauffage et de refroidissement types telles que le contrôle de la température des échantillons, les tests de matériaux, le contrôle de la qualité et les analyses
  • Bain chauffant réfrigéré
  • Plage de températures : -25°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (20°C) : 0,2kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,15kW
  • Capacité de chauffage : 1,6 - 2,1 kW
  • Pression de pompe max. : 27 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 22 L/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Volume du bain : 4,5 L
  • Alimentation : 208/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz. Avec réfrigérant naturel.
Spécification
Puissance de refroidissement 20°C à 0,2 kW, 0°C à 0,15 kW, -10°C à 0,1°CkW, à 20°C (à 0,05 kW)
Type de pompe Circulation
Gamme de températures de -25°C à +200°C
Affichage TFT
Caractéristiques Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
Capacité de chauffage 1,6 - 2,1 kW
Modèle CC-K6
Capacité de la pompe 27 L/min, pression 0,7 bar, 22 L/min, capacité 0,4 bar
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température ±0,02°C
Garantie 3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 546 mm
Poids (métrique) 25 kg
Tension 208/240 V
Fréquence 50/60 Hz