Learn More
Novus Biologicals™ CCDC83 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Protein Kinase |
| Cible | CCDC83 |
| Synonyme | coiled-coil domain containing 83, coiled-coil domain-containing protein 83, FLJ42119, MGC34732 |
| Symbole de gène(s) | CCDC83 |