Learn More
CCF2-AM
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
Notre substrat LiveBLAzer™ CCF2-AM, est une forme lipophile et estérifiée du substrat CCF2 qui lui permet dʼentrer facilement dans les cellules. Dès son entrée, le clivage par les estérases cytoplasmiques endogènes convertit rapidement le CCF2-AM en sa forme chargée négativement, CCF2 ou CCF4 , qui est retenue dans le cytosol. CCF2 est un substrat de transfert dʼénergie par résonance de fluorescence (FRET) qui consiste en un noyau de céphalosporine reliant la 7-hydroxycoumarine à la fluorescéine. Ce produit doit être utilisé comme substrat à base de FRET pour β-lactamase comme rapporteur sensible de lʼexpression génétique des mammifères dans la technologie GeneBLAzer™.
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 5 mg |
| Substrat | CCF2-AM |
| Substrate Properties | substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de la bêta-lactamase |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux, lecteur de microplaques |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |