Learn More
CCF2-FA (free acid)
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1mg
Conditionnement:
100µg
1mg
Description
CCF est un substrat de transfert dʼénergie par résonance de fluorescence (FRET) qui consiste en un noyau de céphalosporine reliant la B7-hydroxycoumarine à la fluorescéine. Ce produit est destiné à être utilisé comme substrat bêta-lactamase dans un dosage cellulaire GeneBLAzer™.
Les dosages cellulaires GeneBLAzer™ utilisent généralement les formes ester persignifiantes membranaires (CCF2-AM et CCF4-AM) des substrats bêta-lactamases fluorescents à charge négative, CCF2 et CCF4. Ces esters lipophiles entrent facilement dans la cellule, où le clivage par des estérases cytoplasmiques endogènes les convertit rapidement en leurs formes à charge négative, les piégeant ainsi dans le cytosol.
Le CCF2-FA est essentiellement le substrat CCF2 sans les esters trouvés dans la version AM. Le CCF2-FA est désestérifié et utilisé dans les applications de lysat cellulaire, évitant ainsi la charge à travers la membrane cellulaire et les étapes de désestérification. Les lysats cellulaires constituent la méthode privilégiée pour les applications utilisant des cellules contenant une paroi cellulaire. Le CCF2-FA peut également servir de contrôle pour acquérir les spectres d’excitation et d’émission pour les CCF2-AM et CCF4-AM.
Les dosages cellulaires GeneBLAzer™ utilisent généralement les formes ester persignifiantes membranaires (CCF2-AM et CCF4-AM) des substrats bêta-lactamases fluorescents à charge négative, CCF2 et CCF4. Ces esters lipophiles entrent facilement dans la cellule, où le clivage par des estérases cytoplasmiques endogènes les convertit rapidement en leurs formes à charge négative, les piégeant ainsi dans le cytosol.
Le CCF2-FA est essentiellement le substrat CCF2 sans les esters trouvés dans la version AM. Le CCF2-FA est désestérifié et utilisé dans les applications de lysat cellulaire, évitant ainsi la charge à travers la membrane cellulaire et les étapes de désestérification. Les lysats cellulaires constituent la méthode privilégiée pour les applications utilisant des cellules contenant une paroi cellulaire. Le CCF2-FA peut également servir de contrôle pour acquérir les spectres d’excitation et d’émission pour les CCF2-AM et CCF4-AM.
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 1mg |
| Substrat | CCF2-FA |
| Substrate Properties | substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de la bêta-lactamase |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide |