Learn More
CCF2-FA (free acid)
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1mg
Conditionnement:
100µg
1mg
Description
CCF est un substrat de transfert dʼénergie par résonance de fluorescence (FRET) qui consiste en un noyau de céphalosporine reliant la B7-hydroxycoumarine à la fluorescéine. Ce produit est destiné à être utilisé comme substrat bêta-lactamase dans un dosage cellulaire GeneBLAzer™.
Les dosages cellulaires GeneBLAzer™ utilisent généralement les formes ester persignifiantes membranaires (CCF2-AM et CCF4-AM) des substrats bêta-lactamases fluorescents à charge négative, CCF2 et CCF4. Ces esters lipophiles entrent facilement dans la cellule, où le clivage par des estérases cytoplasmiques endogènes les convertit rapidement en leurs formes à charge négative, les piégeant ainsi dans le cytosol.
Le CCF2-FA est essentiellement le substrat CCF2 sans les esters trouvés dans la version AM. Le CCF2-FA est désestérifié et utilisé dans les applications de lysat cellulaire, évitant ainsi la charge à travers la membrane cellulaire et les étapes de désestérification. Les lysats cellulaires constituent la méthode privilégiée pour les applications utilisant des cellules contenant une paroi cellulaire. Le CCF2-FA peut également servir de contrôle pour acquérir les spectres d’excitation et d’émission pour les CCF2-AM et CCF4-AM.
Les dosages cellulaires GeneBLAzer™ utilisent généralement les formes ester persignifiantes membranaires (CCF2-AM et CCF4-AM) des substrats bêta-lactamases fluorescents à charge négative, CCF2 et CCF4. Ces esters lipophiles entrent facilement dans la cellule, où le clivage par des estérases cytoplasmiques endogènes les convertit rapidement en leurs formes à charge négative, les piégeant ainsi dans le cytosol.
Le CCF2-FA est essentiellement le substrat CCF2 sans les esters trouvés dans la version AM. Le CCF2-FA est désestérifié et utilisé dans les applications de lysat cellulaire, évitant ainsi la charge à travers la membrane cellulaire et les étapes de désestérification. Les lysats cellulaires constituent la méthode privilégiée pour les applications utilisant des cellules contenant une paroi cellulaire. Le CCF2-FA peut également servir de contrôle pour acquérir les spectres d’excitation et d’émission pour les CCF2-AM et CCF4-AM.
Specifications
Specifications
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 1mg |
| Substrat | CCF2-FA |
| Substrate Properties | substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de la bêta-lactamase |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction