Learn More
Motic™ Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase positive
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
40X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour microscopes série BA
- Phase EC-H Plan
- Phase positive
- 10X/0,25 (distance de travail = 17,4 mm) ou 40X/0,65/S (distance de travail = 0,5 mm)
Spécification
Spécification
| Type | Phase positive |
| Champ de vision | Phase du plan EC-H |
| Distance de mise au point | 0,25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope série BA |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Ouverture numérique | 0,25 |
| Quantité | 1 pièce |