Learn More
Motic™ Objectif CCIS™ plan achromatique UC
Code produit. 15980571
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
2X
40X
4X
60X
Ouverture numérique:
0,05
0,10
0,25
0,45
0,65
0,80
1,25
Distance d’utilisation:
0,16 mm
0,34 mm
0,60 mm
0,80 mm
1,7 mm
7,2 mm
17,4 mm
30,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15980571
Marque: Motic™ 1101001705261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système optique de correction de couleur à l’infini / objectif plan achromatique pour des images nettes, plates et à contraste élevé.
  • Système de correction de couleur à l’infini.
    • Image lumineuse de qualité parfaite.
    • Les aberrations d’image sont corrigées même au bord du champ de visualisation.
  • Lentilles achromatiques.
    • Assure un champ plat.
  • Convient pour :
    • Binoculaire Panthera U
    • Trinoculaire Panthera U
    • Binoculaire Panthera KU
    • Trinoculaire Panthera KU
    • Binoculaire Panthera C.
    • Trinoculaire Panthera C.
    • Binoculaire Panthera CC
    • Trinoculaire Panthera CC
    • Panthera DL
    • Panthera L
Spécification
Type Type d’objectif : Plan achromatique
Types de connecteurs Filetage de montage de l’objectif : Largeur 0,8 po x 0,028 po (standard RMS)
Description Objectif NA : 1,25, distance de travail : 1,7 mm, DIN : 45 mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes de série Panthera
Longueur (métrique) Longueur du tube de l’objectif :Infinity CCIS™
Pouvoir grossissant 100X
Ouverture numérique 1,25
Distance d’utilisation 1,7 mm