Learn More
Motic™ Objectif plan-achromatique EC CCIS™
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
60X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Objectif plan-achromatique EC
- Intègre l’optique de correction des couleurs à l’infini : CCIS™
- Spécifications : 60X/0,80/S (distance de travail = 0,35 mm)
- Pour microscopes série BA
Informations sur la commande
Pouvoir grossissant
Spécification
Spécification
| Type | Objectif de la phase achromatique du plan, CCIS |
| Champ de vision | Plan EC |
| Distance de mise au point | 0,35 WD |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope série BA |
| Pouvoir grossissant | 60X |
| Ouverture numérique | 0,80 |
| Quantité | 1 de chaque |