Learn More
Mélange multi-éléments CCT/DRC/ORS 1 : Cr, Fe, As, Se à 100 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003052 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003052 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLCELL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Mélange multi-éléments CCT/DRC/ORS 1 : Cr, Fe, As, Se à 100 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic/Chromium/Iron/Selenium
CAS 7440-38-2, 7440-47-3, 7439-89-6, 7782-49-2
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Arsenic/Chromium/Iron/Selenium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL