Learn More
Abnova™ CCT8 Recombinant Protein
Code produit. p-3717947
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16105592
Marque: Abnova™ H00010694P01.10ug
Human CCT8 full-length ORF ( AAH05220, 1 a.a. - 27 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Molecular weight: 28.71kDa
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8 in the elution buffer
  • Quality Control Testing: 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Sequence:
MALHVPKAPGFAQMLKEGAKVRAEGKE
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH05220
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 10694
Poids moléculaire 28.71
Nom CCT8 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MALHVPKAPGFAQMLKEGAKVRAEGKE
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène C21orf112/Cctq/D21S246/KIAA0002/PRED71
Nom usuel CCT8
Symbole de gène(s) CCT8
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution