Learn More
Tocris Bioscience™ CD 1530
GREENER_CHOICE
Code produit. 18064302
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18064302
Marque: Tocris Bioscience™ 2554/10
Potent and selective RARγ agonist
Potent and selective RARγ receptor agonist (Ki values are 150, 1500 and 2750 nM for RARγ, RARβ and RARα receptors respectively). Activates transcriptional activity (AC50 = 1.8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107430-66-0
Formule moléculaire C27H26O3
Spécification
Nom chimique ou matériau CD 1530
Quantité 10 mg
Poids de la formule 398.49
Pureté >98%
Poids moléculaire 398.502