Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
Description
Le milieu de production Gibco™ CD BHK-21 est un milieu de culture cellulaire chimiquement défini et exempt de protéines. Il est conçu pour soutenir la croissance des cellules BHK-21 dans la culture de suspension sans sérum. Ce milieu convient aux applications pour fabrication à grande échelle.
Le milieu de production CD BHK-21 est fabriqué comme suit :
Avec
- L-glutamine
- Format de poudre sèche
Sans
- Rouge de phénol
- Hydrolysats de protéines
Le milieu de production Gibco™ CD BHK-21 est le premier milieu de culture cellulaire prenant en charge des processus sans sérum et sans protéines complets pour les cellules BHK-21. Le format de poudre sèche est facile à reconstituer car il n’a pas d’hydrolysats dans la formulation. L’adaptation des cellules à partir de milieux contenant du sérum est une procédure rapide et simple. Les cellules BHK-21 peuvent atteindre des densités cellulaires élevées et préserver une viabilité cellulaire élevée dans ce milieu.
Le milieu de production
Gibco™ CD BHK-21 convient à une culture en suspension à grande échelle. Parce qu’il ne nécessite pas de supplémentation avec du sérum ou d’autres composants non définis, le milieu de production Gibco™ CD BHK-21 élimine les risques associés au sérum, tout en vous permettant d’obtenir des titres de virus cohérents et de simplifier la purification en aval.
Fabrication conforme aux BPFa
Le milieu de production Gibco CD BHK- est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | BHK-21 |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu de production |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| À utiliser avec (application) | Production de vaccins antiviraux |
| Quantité | 1 x 10 L |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Culture Type | Culture cellulaire en suspension |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.