Learn More
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium
Code produit. p-7075673
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 L
10 kg
1 x 10 L
Conditionnement:
0.20g
100L
10kg
Code produit. 15349245
Marque: Gibco™ A1627701
Milieu de production CD BHK-21
Le milieu de production Gibco™ CD BHK-21 est un milieu de culture cellulaire chimiquement défini et exempt de protéines. Il est conçu pour soutenir la croissance des cellules BHK-21 dans la culture de suspension sans sérum. Ce milieu convient aux applications pour fabrication à grande échelle.
Le milieu de production CD BHK-21 est fabriqué comme suit :
Avec
  • L-glutamine
  • Format de poudre sèche
Sans
  • Rouge de phénol
  • Hydrolysats de protéines
Le milieu de production Gibco™ CD BHK-21 est le premier milieu de culture cellulaire prenant en charge des processus sans sérum et sans protéines complets pour les cellules BHK-21. Le format de poudre sèche est facile à reconstituer car il n’a pas d’hydrolysats dans la formulation. L’adaptation des cellules à partir de milieux contenant du sérum est une procédure rapide et simple. Les cellules BHK-21 peuvent atteindre des densités cellulaires élevées et préserver une viabilité cellulaire élevée dans ce milieu.
Le milieu de production
Gibco™ CD BHK-21 convient à une culture en suspension à grande échelle. Parce qu’il ne nécessite pas de supplémentation avec du sérum ou d’autres composants non définis, le milieu de production Gibco™ CD BHK-21 élimine les risques associés au sérum, tout en vous permettant d’obtenir des titres de virus cohérents et de simplifier la purification en aval.
Fabrication conforme aux BPFa
Le milieu de production Gibco CD BHK- est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire BHK-21
Forme Poudre
Type de produit Milieu de production
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Production de vaccins antiviraux
Quantité 1 x 10 L
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Culture Type Culture cellulaire en suspension
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.