missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CD1A (Human) Recombinant Protein
Human CD1A full-length ORF ( AAH31645, 1 a.a. - 311 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH31645 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 909 |
Nom | CD1a molecule |
Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152751
|
Abnova™
H00000909-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16162751
|
Abnova™
H00000909-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sequence: MWNWLKEPLSFHVIWIASFYNHSWKQNLVSGWLSDLQTHTWDSNSSTIVFLWPWSRGNFSNEEWKELETLFRIRTIRSFEGIRRYAHELQFEYPFEIQVTGGCELHSGKVSGSFLQLAYQGSDFVSFQNNSWLPYPVAGNMAKHFCKVLNQNQHENDITHNLLSDTCPRFILGLLDAGKAHLQRQVKPEAWLSHGPSPGPGHLQLVCHVSGFYPKPVWVMWMRGEQEQQGTQRGDILPSADGTWYLRATLEVAAGEAADLSCRVKHSSLEGQDIVLYWEHHSSVGFIILAVIVPLLLLIGLALWFRKRCFC
Spécification
AAH31645 | |
CD1a molecule | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CD1, FCB6, HTA1, R4, T6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
909 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD1A | |
GST |