Learn More
IBA Lifesciences Kit MB d’isolement Fab Streptamer™ pour CD3+ CD45RO+ Tcm
Code produit. 15342086 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15342086 1 Kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15342086 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 68000217
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le kit MB d’isolement IBA Lifesciences™ CD3+ CD45RO+ Tcm Fab Streptamer™ est destiné à l’isolement réversible des cellules fournissant des cellules cibles sans marqueur.
  • Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 4 flacons de 5 x 108 cellules chacun
  • Fab-Strep pour CD3, isolement des cellules T humaines ; 1 flacon de 1 x 109 cellules
  • Fab-Strep pour CD45 RO, isolement des cellules T humaines ; 3 flacons de 2 x 108 cellules
  • Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 3 x 1 ml
  • Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10 x concentré ; 2 x 50 ml
  • L’isolement des cellules T humaines à mémoire centrale CD3+ CD45RO+ est effectué par double sélection positive en série. Dans une première étape, les PBMC sont marqués avec Fab Streptamers™ magnétiques pour CD3. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube du côté de l’aimant. Cette fraction de cellules positives CD3 est collectée et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers™ magnétiques migrent vers la paroi du tube et les cellules sans marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage. Les cellules CD3 positives pures et sans marquage sont soumises à une deuxième sélection positive avec Fab Streptamers™ magnétiques pour CD45RO, en suivant la même procédure.
  • La préparation cellulaire qui en résulte est fortement enrichie en cellules T à mémoire centrale CD3+ CD45RO+ d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune colonne n’est nécessaire.
Spécification
Type de cellule Cellules mononucléaires du sang périphérique
Matériau Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin
Nbre de cellules 1,6 x 109 cellules
Quantité 1 Kit