Learn More
IBA Lifesciences Kit MB d’isolement Fab Streptamer™ pour CD3+ CD62L+ CD45RO+ Tcm
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 4 flacons de 5 x 108 cellules chacun
- Fab-Strep pour CD3, isolement des cellules T humaines ; 1 flacon de 1 x 109 cellules
- Fab-Strep pour CD62L, isolement des cellules T humaines ; 1 flacon de 5 x 109 cellules
- Fab-Strep pour CD45RO, isolement des cellules T humaines ; 1 flacon de 2 x 108 cellules
- Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 3 x 1 ml
- Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10 x concentré ; 2 x 50 ml
- L’isolement des cellules T humaines à mémoire centrale CD3+ CD62L+ CD45RO+ est effectué par triple sélection positive en série. Dans une première étape, les PBMC sont marqués avec Fab Streptamers™ magnétiques pour CD3. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube du côté de l’aimant. Cette fraction de cellules positives CD3 est collectée et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers™ magnétiques migrent vers la paroi du tube et les cellules sans marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage. Les cellules CD3 positives pures et sans marquage sont soumises à une deuxième sélection positive avec Fab Streptamers™ magnétiques pour CD62L, en suivant la même procédure. Les cellules CD3+ CD62L+ sont ensuite soumises à une troisième sélection positive avec Fab Streptamers™ pour CD45RO.
- La préparation cellulaire qui en résulte est fortement enrichie en cellules T à mémoire centrale CD3+ CD62L+ CD45RO+ d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune étape de déplétion et aucune colonne n’est nécessaire.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules mononucléaires du sang périphérique |
| Matériau | Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin |
| Nbre de cellules | 1,7 x 109 cellules |
| Quantité | 1 Kit |