Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD3 Fab Streptamer™ MB
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 2 flacons pour 5 x 108 cellules chacun
- CD3 humain Fab-Strep pour l’isolement des cellules T ; 1 flacon pour 1x 109 cellules
- Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 2 x 1 ml
- Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10 x concentré ; 50 ml
- Les microbilles sont destinées à être utilisées avec un aimant permanent pour l’isolement cellulaire manuel ; nous recommandons notre aimant StrepMan pour tubes Falcon 2 x 15 ml et 2 x 50 ml.
- Principe de sélection : L’isolement des cellules T CD3+ humaines est effectué par sélection positive. Les PBMC sont marqués avec des CD3 magnétiques Fab Streptamers™. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube sur le côté de l’aimant. Cette fraction de cellules CD3 positives est recueillie et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers magnétiques™ migrent vers la paroi du tube et les cellules exemptes de marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage.
- La préparation cellulaire qui en résulte est hautement enrichie en cellules CD3+ T d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune étape de déplétion et aucune colonne ne sont nécessaires.
Spécification
Spécification
| Description | Isolation of label-free cells |
| Type de produit | Cell Isolation Kit |
| Source du donneur | PBMCs |
| Suffisant pour | 1 x 109 cells |
| Quantité | 1 kit |