Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Singe sPECAM-1 platine
Code produit. 15582097
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 15582097
Marque: Invitrogen™ BMS651
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell enduite d’anticorps monoclonal (murin) contre sPECAM-1 de singe
  • Anticorps monoclonal conjugué HRP anti-sPECAM-1 de singe (murin)
  • Étalon de singe sPECAM-1
  • Concentré de tampon de lavage standard 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Concentré de tampon d’essai 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % de protéine BSA)
  • Diluant d’échantillon (matrice protéique tamponnée)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de la molécule CD31 soluble/d’adhésion des cellules endothéliales plaquettaires de singe (sCD31/PECAM de singe) permet de quantifier la sCD31/PECAM de singe dans le sérum de singe (babouin) ou le milieu de culture cellulaire.L’essai reconnaîtra exclusivement le PECAM de singe naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de la sCD31/PECAM de singe est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux internes de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 0.48 to 30.0 U/mL
Sensibilité du dosage 0,06 U/ml
Conjugué HRP
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Sérum de babouin, Surnageant de culture cellulaire
Espèces cibles Singe
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Colorimetric Microplate Reader
Identification génétique (Entrez) 101003471
Coefficient de variation intra-dosage 2
Contenus des kits Pre-coated 96 well plate, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer concentrate, HRP-conjugated Detection Antibody, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Controls, Adhesive Plate Covers
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Serum 10 μL, Supernatant 10 μL
Synonyme Protéine de surface des leucocytes, CD31, EndoCAM, HEC7
Cible CD31 (PECAM-1)
Heure du test 1 hrs 20 mins
Durée totale du dosage 3 hrs 10 mins
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche