Learn More
Thermo Scientific™ CD36 Peptide P (139-155)
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Lyophilized Powder |
| Poids moléculaire | 1976.19 |
| Type de produit | CD36 Peptide P (139-155) |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Cys-Asn-Leu-Ala-Val-Ala-Ala-Ala-Ser-His-Ile-Tyr-Gln-Asn-Gln-Phe-Val-Gln |
For Research Use Only