Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement des cellules T naïves CD4+ CD45RA+ Fab Streptamer™
Le kit MB d’isolement™ IBA Lifesciences Fab Streptamer™ des cellules T naïves CD4++ CD45RA+ est destiné à l’isolement réversible de cellules fournissant des cellules cibles sans marqueur.
Marque: IBA Lifesciences 6-8000-221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 3 flacons pour 5 x 108 cellules chacun
- CD4 humain Fab-Strep pour l’isolement des cellules T ; 1 flacon pour 1x 109 cellules
- CD45RA Fab-Strep, humain pour l’isolement des cellules T ; 1 flacon pour 5 x 108 cellules
- Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 3 x 1 ml
- Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10 x concentré ; 2 x 50 ml
- L’isolement des cellules T humaines CD4+ CD45RA+ est effectué par sélection double positive en série. Dans une première étape, les PBMC sont marquées avec des Streptamers magnétiques CD4 Fab™. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube sur le côté de l’aimant. Cette fraction de cellules CD4 positives est recueillie et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers magnétiques™ migrent vers la paroi du tube et les cellules exemptes de marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage. Les cellules CD4 positives pures et sans marquage sont soumises à une deuxième sélection positive avec des Streptamers™ magnétiques CD45RA Fab suivant la même procédure.
- La préparation cellulaire qui en résulte est hautement enrichie en cellules T régulatrices CD4+ CD45RA d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune colonne n’est nécessaire.
Spécification
PBMCs | |
Cell Isolation Kit | |
1.5 x 109 cells |