Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD45RA Fab Streptamer™ MB
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 2 flacons pour 5 x 108 cellules chacun
- CD45 RA Fab-Strep, humain pour l’isolement des cellules T ; 2 flacons pour 5 x 108 cellules
- Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 2 x 1 ml
- Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10 x concentré ; 50 ml
- Les microbilles sont destinées à être utilisées avec un aimant permanent pour l’isolement cellulaire manuel ; nous recommandons notre aimant StrepMan pour tubes Falcon 2 x 15 ml et 2 x 50 ml.
- Principe de sélection : Isolement des cellules T humaines régulatrices CD45RA effectué par sélection positive. Les PBMC sont marqués avec des CD45RA magnétiques Fab Streptamers™. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube sur le côté de l’aimant. Cette fraction de cellules CD45RA positives est recueillie et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers magnétiques™ migrent vers la paroi du tube et les cellules exemptes de marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage.
- La préparation cellulaire qui en résulte est hautement enrichie en cellules CD45RA+ T d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune étape de déplétion et aucune colonne ne sont nécessaires.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cell Isolation Kit |
| Source du donneur | PBMCs |
| Suffisant pour | 1 x 109 cells |
| Quantité | 1 kit |