Learn More
IBA Lifesciences Kit MB d’isolement Fab Streptamer™ pour CD62L
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour Fab Streptamers™ ; 2 flacons de 5 x 108 cellules chacun
- Fab-Strep pour CD62L, isolement des cellules T humaines ; 2 flacons de 5 x 108 cellules
- Solution mère de biotine pour la technologie Streptamer™ ; 2 x 1 ml
- Tampon IS, tampon de lavage Streptamer™, 10x concentré ; 50 ml
- Les microbilles sont destinées à être utilisées avec un aimant permanent pour l’isolement cellulaire manuel ; nous recommandons notre aimant StrepMan pour les tubes Falcon de 2 x 15 ml et 2 x 50 ml.
- Principe de sélection : L’isolement des cellules T humaines CD62L+ est effectué par sélection positive. Les PBMC sont marqués avec des Fab Streptamers™ magnétiques pour CD62L. Les cellules marquées sont isolées dans un aimant puissant (StrepMan, position horizontale) où elles migrent vers la paroi du tube du côté de l’aimant. Cette fraction de cellules positives CD62L est collectée et les cellules sont libérées de tous les réactifs de marquage par addition de biotine dans un aimant puissant (StrepMan, position verticale). Les Streptamers™ magnétiques migrent vers la paroi du tube et les cellules sans marquage restent dans le surnageant. La biotine est éliminée par lavage.
- La préparation cellulaire qui en résulte est fortement enrichie en cellules T CD62L+ d’une pureté supérieure à 90 %. Aucune étape de déplétion et aucune colonne n’est nécessaire.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules mononucléaires du sang périphérique |
| Matériau | Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin |
| Nbre de cellules | 1 x 109 cellules |
| Quantité | 1 Kit |