Learn More
Invitrogen™ CD63 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Le kit Simplex ProcartaPlex pour CD63 humaine mesure la protéine CD63 et peut être combiné avec d’autres kits Simplex afin que les utilisateurs puissent créer leur propre panel multiplex utilisant la technologie Luminex xMAP pour la détection et l’analyse quantitative des protéines.
Marque: Invitrogen™ EPX010-12433-901
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Le kit Simplex ProcartaPlex CD63 humaine mesure la protéine CD63
- est conçu pour être combinable avec d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panel multiplex utilisant la technologie Luminex xMAP pour la détection et l’analyse quantitative des protéines
- Lors de la combinaison de plusieurs kits Simplex (par exemple lorsque vous n’utilisez pas de panel multiplex préconfiguré), un seul kit tampon (EPX010-10420-901) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille de plex
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
- Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA en sandwich
- Ils utilisent deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex
- Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent jusqu’à 25 μl de plasma ou de sérum, ou 50 μl de surnageant de culture cellulaire
- Les résultats analysés peuvent être obtenus en seulement quatre heures
- Validés comme panel à la norme la plus exigeante du marché, y compris les tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
- Les panels sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porc et chien)
- La technologie Luminex est la plateforme de multiplexage la plus référencée pour la détection et l’analyse quantitative des protéines
Spécification
Kit simplex | |
Humaine | |
63 | |
Voir le certificat d’analyse | |
Instruments Luminex | |
MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, granulophysine | |
CD63 | |
Moins de 15 % | |
Antigène CD63 | |
Sérum, plasma : 25 µl, surnageant de culture cellulaire : 50 µl | |
• 1 flacon de microbilles de capture (50X) • 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50X) • 2 flacons de mélange étalon 11 humain (lyophilisé) Conserver à 2–8°C. |
96 dosages | |
Combinable | |
Voir le certificat d’analyse | |
Kit simplex | |
Molécule CD63 | |
967 | |
Moins de 15 % | |
ProcartaPlex™ | |
Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire | |
P08962 | |
Oncology |