Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD8.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 46.9 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 46.88-3000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD8. |
| Espèces cibles | Mouse |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | CD8, CD8a molecule, LEU2, p32 |
| Afficher plus |