Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose exosome CD81 Fab-TACS™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Fab-TACS™ est une approche d’isolement d’exosomes d’affinité sans traçabilité basée sur notre technologie Strep-tag™. Le kit de démarrage pour colonne d’agarose exosome CD81 Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des exosomes CD81+ humains à partir de surnageants de culture cellulaire, de sérum et de plasma. Le CD81 est un membre de la famille des tétraspanines présent sur la surface des exosomes
- Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement cellulaire. Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice
- Les exosomes adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les particules non ciblées sont efficacement éliminées.
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des exosomes et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient de la surface de l’exosome en raison de leur faible affinité
- Les exosomes entièrement fonctionnels sans marquage sont désormais prêts pour d’autres applications en aval.
Spécification
Spécification
| Comprend | Colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™, 0,3 ml (2 x), CD81 Fab-Strep (humaines), 10 tampons CI, solution mère de biotine, adaptateur de colonne TACS |
| Espèces cibles | Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche.