Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose exosome CD9 Fab-TACS™
Code produit. 17207750 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
:
Humaine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
17207750 Humaine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17207750 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 63319002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Isolement sans marqueur des exosomes CD9+ à partir de milieux de culture cellulaire, de sérum ou de plasma
  • Fab-TACS™ est une approche d’isolement d’exosomes d’affinité sans traçabilité basée sur notre technologie Strep-tag™
  • Le kit de démarrage pour colonne d’agarose exosome CD9 Fab-TACS™ permet l’isolement sans marqueur des exosomes CD9+ humains à partir de surnageants de culture cellulaire, de sérum et de plasma
  • Le CD9 est un membre de la famille des tétraspanines présent sur la surface des exosomes
  • Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement cellulaire. Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice
  • Les exosomes adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les particules non ciblées sont efficacement éliminées.
  • Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des exosomes et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient de la surface de l’exosome en raison de leur faible affinité
  • Les exosomes entièrement fonctionnels sans marquage sont désormais prêts pour d’autres applications en aval.
Spécification
Comprend Colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™, 0,3 ml (2 x), CD9 Fab-Strep (humaines), 10 tampons CI, solution mère de biotine, adaptateur de colonne TACS
Espèces cibles Humaine
Usage exclusivement réservé à la recherche.