Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD97.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 31.25 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 31.25-2000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD97. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1 |
| Afficher plus |