Learn More
CDDO-EA, MedChemExpress
Code produit. 16481257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16481257
Marque: Medchem Express HY12213
MedChemExpress CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau CDDO-EA
Forme physique Solid
CAS 932730-51-3
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H46N2O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme CDDO ethyl amide TP319 RTA 405
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (65.54 mM)
SMILES O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(NCC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 518.73
Poids de la formule 518.73
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.