Learn More
CDDO-Im, MedChemExpress
Code produit. 16499317
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16499317
Marque: Medchem Express HY15725
MedChemExpress CDDO-Im (RTA-403) is an activator of Nrf2 and PPAR, with Kis of 232 and 344 nM for PPARα and PPARγ.
CDDO-Im (RTA-403) is an activator of Nrf2 and PPAR, with Kis of 232 and 344 nM for PPARα and PPARγ.
Spécification
Nom chimique ou matériau CDDO-Im
CAS 443104-02-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H43N3O3
Quantité 5 mg
Synonyme RTA-403 TP-235 CDDO-Imidazolide
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (92.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)([C@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CCC(C)(C[C@@]3([H])[C@]24[H])C)C(N5C=CN=C5)=O)C)6C)C(C(C#N)=C[C@]1(C)C6=CC4=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 541.72
Poids de la formule 541.72
Pourcentage de pureté 95.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.