Learn More
Thermo Scientific™ Substrat CDK7/9tide
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
A peptide substrate based upon the C-terminal tail of RNA Polymerase II that is a reported substrate for Cyclin Dependent Kinases (CDK7, CDK8 and CDK9). For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
Spécification
Spécification
| Séquence d’acides aminés | YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPSKKKK |
| Entrée du dosage | Accumulation biochimique d’ADP |
| Quantité de chromagènes | 1 ml |
| Contenu et stockage | 2 mM de substrat peptidique de CDK7/9tide dans 50 mM de HEPES (pH de 7,5), 0,01 % de Brij-35, 10 mM de MgCl2 et 1 mM d’EGTA. Conservation à -20°C. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique et biopharmaceutique, dosages et analyses protéiques, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages universels de kinases Adapta™ (PV5099), découverte et développement de médicaments, biologie des kinases, dosages biochimiques de kinases, dosages universels de kinases Adapta™, dosages d’activité enzymatique et protéique, dosages et analyses protéiques, activité des kinases |
| Quantité | 1 ml |
| Substrat | peptide qui repose sur la queue C-terminale de l’ARN polymérase II |
| Substrate Properties | Substrat à base de peptides |
| Type de substrat | Substrat de kinase |
| Afficher plus |