Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour CEA humain
Code produit. 17105399
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 17105399
Marque: Invitrogen™ EHCEAX5
ELISA
The Human Carcino Embryonic Antigen (Hu CEA) ELISA quantitates Hu CEA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CEA. Principle of the method The Human CEA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’antigène carcino-embryonnaire CD66e (CEA) est synthétisé dans l’intestin du fœtus au cours du développement et est à nouveau exprimé en quantités supérieures dans les carcinomes intestinaux et plusieurs autres tumeurs. Le CEA est un membre de la famille des supergènes de l’immunoglobuline, antigènes carcinoembryonnaires, et se compose d’un seul domaine N (homologie structurelle sur la variable d’immunoglobuline) et de six domaines d’immunoglobuline de type constant A (A1, A2, A3) et B (B1, B2, B3). Les anticorps du CEA s’avèrent être utiles pour identifier l’origine des divers adénocarcinomes métastatiques et distinguer les adénocarcinomes pulmonaires (60 à 70 % sont des CEA+) des mésothéliomes pleuraux (rarement ou faiblement CEA+). Le CEA fait partie de la grande famille des glycoprotéines, un marqueur tumoral utile pour l’adénocarcinome, et retrouvé dans les adénocarcinomes de l’épithélium du système digestif dérivé de l’endodermie et du côlon du fœtus. Deux sous-groupes de la famille des CEA, les molécules d’adhérence cellulaire du CEA et les glycoprotéines spécifiques à la grossesse, sont situés dans un groupe de 1,2 Mb sur le bras long du chromosome 19. Onze pseudogènes du sous-groupe des molécules d’adhérence cellulaire du CEA se trouvent également dans le groupe. Le CEA a été initialement décrit dans les canaux biliaires du foie comme glycoprotéine biliaire. Par la suite, il a été démontré que le CEA est une molécule d’adhésion cellule à cellule détectée sur les leucocytes, l’épithélium et l’endothélium. La protéine codée permet de médier l’adhérence cellulaire par liaison homophile ainsi que par liaison hétérophile à d’autres protéines du sous-groupe. Plusieurs activités cellulaires ont été attribuées à la protéine codée, notamment des rôles dans la différenciation et l’arrangement de la structure tridimensionnelle des tissus, l’angiogenèse, l’apoptose, la suppression des tumeurs, les métastases et la modulation des réponses immunitaires innées et adaptatives. Plusieurs variantes de transcription codant différentes isoformes ont été enregistrées, mais la nature pleine longueur de toutes les variantes n’a pas été définie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P06731
Plage de dosage 0,343 ng/ml à 250 ng/ml
Sensibilité du dosage 200 pg/ml
Plage d’étalonnage 0,2 ng/ml à 250 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Structure cellulaire & protéines organites
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1048
Symbole de gène(s) CD66e,CEA
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Solution d’arrêt, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Chromogène, Concentrat de diluant de dosage, SAV-HRP
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CD66e, CEA
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min