Learn More
Greiner Bio-One Bouchon céaprène pour récipients à drosophiles
GREENER_CHOICE
Code produit. 10063241
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipient à drosophiles de 175 ml
Récipient à drosophiles de 68 ml
Conditionnement:
315 pièces
605 pièces
Code produit. 10063241
Marque: Greiner Bio-One 330070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Perméable au gaz. Le bouchon en céaprène Greiner Bio-One pour récipients à drosophiles est en matériau hydrofuge.
  • Perméable au gaz
  • Matériau hydrofuge
  • Couleur : Blanc
  • Non stérile
  • Pour une utilisation avec des récipients pour reproduction d’insectes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe Récipient : 36 mm
Type de produit Bouchon en céaprène
Matériau Hydrofuge
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) Récipient : 82 mm
Quantité 605/boîte
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Récipient à drosophiles de 68 ml