Learn More
Sel de sodium de céfazoline, MP Biomedicals™
Code produit. 11469091 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
Code produit. 11469091
Marque: MP Biomedicals 0215494680
Identifiants chimiques
CAS 27164-46-1
Formule moléculaire C14H16N8NaO4S3
Poids moléculaire (g/mol) 479.504
Clé InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonyme Acef, Cefazil
CID PubChem 131673922
Nom IUPAC acide (6R7R)-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-7-[[2-(tétrazol-1-yl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefazolin Sodium Salt
Type Cefazolin Sodium Salt
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de la formule 476.48
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefazolin Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cefazolin Sodium Salt