Learn More
Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress
Code produit. 16421266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16421266
Marque: Medchem Express HY17452A
MedChemExpress Cefditoren Pivoxil (ME 1207) is a broad-spectrum, third-generation, oral cephalosporin antibacterial with enhanced stability against many common β lactamases.
Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefditoren (Pivoxil)
Forme physique Solid
CAS 117467-28-4
Couleur Jaune clair
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H28N6O7S3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C\C3=C(C)N=CS3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 620.72
Poids de la formule 620.72
Pourcentage de pureté 99.31%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.